SAB1413285
Monoclonal Anti-ANKS4B antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ANKS4B
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
73 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1, kappa
N° accesso ID proteina
NM_145865.1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANKS4B(257629)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2