SAB1413279
Monoclonal Anti-MGAT2 antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGAT2
About This Item
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
74.91 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a, kappa
N° accesso ID proteina
BC006390
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MGAT2(4247)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
WGK 2