SAB1413162
Monoclonal Anti-TP53 (phospho S376) antibody produced in rabbit
clone DGA-20
About This Item
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DGA-20, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer376)
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1