SAB1413082
Monoclonal Anti-HCLS1 (phospho Y397) antibody produced in rabbit
clone F12
About This Item
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr397)
Informazioni sul gene
human ... HCLS1(3059)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1