Documenti fondamentali
SAB1413057
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTEN (phospho S380/T382/T383) antibody produced in rabbit
clone E4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
E4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer380)
Informazioni sul gene
human ... PTEN(5728)
Immunogeno
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S380/T382/T383 of human PTEN.
Stato fisico
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide, 0.1% BSA).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1