SAB1412858
Monoclonal Anti-ASCL3 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HASH3, Anti-SGN1, Anti-bHLHa42
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.19 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ASCL3(56676)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MMDNRGNSSLPDKLPIFPDSARLPLTRSFYLEPMVTFHVHPEAPVSSPYSEELPRLPFPSDSLILGNYSEPCPFSFPMPYPNYRGCEYSYGPAFT
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)