SAB1412852
Monoclonal Anti-ASH1L antibody produced in mouse
clone 4G12, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-ASH1, Anti-ASH1L1, Anti-FLJ10504, Anti-KIAA1420, Anti-KMT2H
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.73 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASH1L(55870)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DALPLIEEVLASQEQAANEIPSLEEPEREGATANVSEGEKKTEESSQEPQSTCTPEERRHNQRERLNQILLNLLEKIPGKNAIDVTYLLEEGSGRKLRRRTLFIPENSF
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)