SAB1412775
Monoclonal Anti-TIAF1 antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-MAJN, Anti-MYO18A, Anti-MYSPDZ, Anti-SPR210
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 38.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIAF1(9220)
Immunogeno
Sequence
MSSPSSPFREQSFLCAAGDAGEESRVQVLKNEVRRGSPVLLGWVEQAYADKCVCGPSAPPAPTPPSLSQRVMCNDLFKVNPFQLQQFRADPSTASLLLCPGGLDHKLNLRGKAWG
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)