Documenti fondamentali
SAB1412686
Sigma-Aldrich
ANTI-TRMU antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC99627, MTO2, MTU1, TRMT, TRMU
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 25.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRMU(55687)
Descrizione generale
This gene is a member of the trmU family. It encodes a mitochondria-specific tRNA-modifying enzyme that is required for the 2-thio modification of 5-taurinomethyl-2-thiouridine tRNA-Lys on the wobble position of the anticodon. (provided by RefSeq)
Immunogeno
TRMU (AAH80631.1, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKKSLSRSTLRSPNGFSEIGLKLEMVSQDALRRTIFPLGGLTKEFVKKIAAENRLHHVLQKKESMGMCFIGKRNFEHFLLQYLQPRPGHFISIEDNKVLGTHKGWFLYTLGQRANIGGLREPWYVVEKDSVKGDVFVAPRTDHPALYRDLLRTSRVHWIAEEPPAALVRDKMMECHFRFRHQMALVCCVLQGGRVPGQREDPAAGAVCLHAPEGPAQSWDGH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)