Documenti fondamentali
SAB1412639
Sigma-Aldrich
ANTI-PUM2 antibody produced in mouse
clone 7C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ36528, KIAA0235, MGC138251, MGC138253, PUM2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.52 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PUM2(23369)
Immunogeno
PUM2 (NP_056132, 701 a.a. ~ 798 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DIMPSGRSRLLEDFRNNRFPNLQLRDLIGHIVEFSQDQHGSRFIQQKLERATPAERQMVFNEILQAAYQLMTDVFGNYVIQKFFEFGSLDQKLALATR