SAB1412610
ANTI-FOXC1 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARA, FKHL7, FOXC1, FREAC-3, FREAC3
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.53 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXC1(2296)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AAHQGRLTSWYLNQAGGDLGHLASAAAAAAAAGYPGQQQNFHSVREFESQRIGLNNSPVNGNSSCQMAFPSSQSLYRTSGAFVYDCSKF*
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)