SAB1412600
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HUP1, PAX7, PAX7B
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 34.87 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAX7(5081)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AYGARHSFSSYSDSFMNPAAPSNHMNPVSNGLSPQVMSILGNPSAVPPQPQADFSISPLHGGLDSATSISASCSQRADSIKPGD
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)