SAB1412598
ANTI-MUC2 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MLP, MUC2, SMUC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.09 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MUC2(4583)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
THCIIKRPDNQHVILKPGDFKSDPKNNCTFFSCVKIHNQLISSVSNITCPNFDASICIPGSITFMPNGCCKTCTPRNETRVPCSTV