SAB1412543
ANTI-MEF2A antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ADCAD1, MEF2A, RSRFC4, RSRFC9
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEF2A(4205)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EYNEPHESRTNSDIVEALNKKEHRGCDSPDPDTSYVLTPHTEEKYKKINEEFDNMMRNHKIAPGLPPQNFSMSVTVPVTSPNALSYTNPGSSLVSPSLAA
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)