Documenti
SAB1412383
Sigma-Aldrich
ANTI-TCL1A antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TCL1, TCL1A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 31.68 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCL1A(8115)
Immunogeno
TCL1A (NP_068801.1, 61 a.a. ~ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDGVEDMLLELLPDD