Documenti fondamentali
SAB1412381
Sigma-Aldrich
ANTI-RETN antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ADSF, FIZZ3, MGC126603, MGC126609, RETN
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
ELISA (i)
Clone:
4H8, monoclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
1
tecniche:
indirect ELISA: suitable
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RETN(56729)
Descrizione generale
This gene belongs to the family defined by the mouse resistin-like genes. The characteristic feature of this family is the C-terminal stretch of 10 cys residues with identical spacing. The mouse homolog of this protein is secreted by adipocytes, and may be the hormone potentially linking obesity to type II diabetes. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RETN (NP_065148, 20 a.a. ~ 106 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TLCSMEEAINERIQEVAGSLIFRAISSIGLECQSVTSRGDLATCPRGFAVTGCTCGSACGSWDVRAETTCHCQCAGMDWTGARCCRV*
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)