Key Documents
SAB1412309
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXL1 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FKH6, FKHL11, FOXL1, FREAC7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.62 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXL1(2300)
Immunogeno
FOXL1 (NP_005241, 132 a.a. ~ 240 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFENGNYRRRKRKPKPGPGAPEAKRPRAETHQRSAEAQPEAGSGAGGSGPAISRLQAAPAGPSPLLDGPSPPAPLHWPGTASPNEDAGDAAQGAAAVAVGQAARTGDGP