Documenti fondamentali
SAB1412028
Sigma-Aldrich
ANTI-ERN1 antibody produced in mouse
clone 5F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ERN1, FLJ30999, IRE1, IRE1P, MGC163277
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERN1(2081)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is the ER to nucleus signalling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product. This protein possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in altering gene expression as a response to endoplasmic reticulum-based stress signals. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ERN1 (AAC25991, 401 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEVINLVDQTSENAPTTVSRDVEEKPAHAPARPEAPVDSMLKDMATIILSTFLLIGWVAFIITYPLSMHQQQQLQHQQFQKELEKIQLLQQQQQQLPFHP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)