SAB1411985
ANTI-EIF4G3 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EIF4G3, eIF4GII
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 82.39 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF4G3(8672)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNSQPQTRSPFAAGPRPPHHQFFQRPQIQPPRATIPNSSPSIRPGAQTPTAVYQANQHIMMVNHLPMPYPVPQGPQYCIPQYRHSGPPYVGPPQQYPVQPPGPGPFYPGPGPGDFPNAYGTPFYPSQPVYQSAPIMVPTQQQPPPAKREKKTIRIRDPNQGGKDITEEIISGGGSRNPTPPIGRPTSTPTPPQQLPSQVPEHSPVVYGTVESAHLAASTPVTAASDQKQEEKPKPDPVLKSPSPVLRLVLSGEKKEQEGQTSETTAIVSIAELPLPPSPTTVSSVARSTIAAPTSSALSSQPIFTTAIDDRCELSSPREDTIPIPSLTSCTETSDPLPTNENDGDICKKPCSVAPNDIPLVSSTNLINEINGVSEKLSATESIVEIVKQEVLPLTLELEILENPPEEMKLECIPAPITPSTVPSFPPTPPTPPASPPHTPVIVPAAATTVSSPSAAITVQRVLEEDESIRTCLSEDAKEIQNKIEVEADGQTEEILDSQNLNSRRSPVPETSNEC
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)