SAB1411943
ANTI-EPHB3 antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EPHB3, ETK2, HEK2, TYRO6
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPHB3(2049)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AASLKVIASAQSGMSQPLLDRTVPDYTTFTTVGDWLDAIKMGRYKESFVSAGFASFDLVAQMTAEDLLRIGVTLAGHQKKILSSIQDMRLQMNQTLPVQ
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)