Documenti fondamentali
SAB1411897
Sigma-Aldrich
ANTI-ZSWIM7 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SWS1, ZSWIM7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 15.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZSWIM7(125150)
Immunogeno
ZSWIM7 (AAI53133.1, 1 a.a. ~ 140 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVVLPAVVEELLSEMAAAVQESARIPDEYLLSLKFLFGSSATQALDLVDRQSITLISSPSGRRVYQVLGSSSKTYTCLASCHYCSCPAFAFSVLRKSDSILCKHLLAVYLSQVMRTCQQLSVSDKQLTDILLMEKKQEA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)