SAB1411814
ANTI-FOXO1A antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FKH1, FKHR, FOXO1A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.07 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXO1A(2308)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
msqyncapg llkelltsds pphndimtpv dpgvaqpnsr vlgqnvmmgp nsvmstygsq ashnkmmnps shthpghaqq tsavngrplp htvstmphts gmnrl
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)