Documenti
SAB1411793
Sigma-Aldrich
ANTI-HD antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HD, IT15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HD(3064)
Categorie correlate
Immunogeno
HD (NP_002102, 81 a.a. ~ 190 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AVAEEPLHRPKKELSATKKDRVNHCLTICENIVAQSVRNSPEFQKLLGIAMELFLLCSDDAESDVRMVADECLNKVIKALMDSNLPRLQLELYKEIKKNGAPRSLRAALW