Documenti
SAB1411765
Sigma-Aldrich
Anti-DUS4L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DUS4, MGC133233, PP35
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DUS4L(11062)
Immunogeno
DUS4L (NP_853559.1, 1 a.a. ~ 317 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSDCMQTTICQERKKDPIEMFHSGQLVKVCAPMVRYSKLAFRTLVRKYSCDLCYTPMIVAADFVKSIKARDSEFTTNQGDCPLIVQFAANDARLLSDAARIVCPYANGIDINCGCPQRWAMAEGYGACLINKPELVQDMVKQVRNQVETPGFSVSIKIRIHDDLKRTVDLCQKAEATGVSWITVHGRTAEERHQPVHYDSIKIIKENMSIPVIANGDIRSLKEAENVWRITGTDGVMVARGLLANPAMFAGYEETPLKCIWDWVDIALELGTPYMCFHQHLMYMMEKITSRQEKRVFNALSSTSAIIDYLTDHYGI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3