Documenti fondamentali
SAB1411720
Sigma-Aldrich
Anti-FAM55A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC34290
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 46.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAM55A(120400)
Immunogeno
FAM55A (NP_689528.1, 1 a.a. ~ 405 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSPALTAGASGKVMDFNNGTYLVSFTLFWEGQVSLSLLLIHPSEGASALWRARNQGYDKIIFKGKFVNGTSHVFTECGLTLNSNAELCEYLDDRDQEAFYCMKPQHMPCEALTYMTTRNREVSYLTDKENSLFHRSKVGVEMMKDRKHIDVTNCNKREKIEETCQVGMKPPVPGGYTLQGKWITTFCNQVQLDTIKINGCLKGKLIYLLGDSTLRQWIYYFPKVVKTLKFFDLHETGIFKKHLLLDAERHTQIQWKKHSYPFVTFQLYSLIDHDYIPREIDRLSGDKNTAIVITFGQHFRPFPIDIFIRRAIGVQKAIERLFLRSPATKVIIKTENIREMHIETERFVDFHGYIHYLIMKDIFKDLNVGIIDAWDMTIAYGTDTIHPPDHVIGNQINMFLNYIC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)