Documenti fondamentali
SAB1411524
Sigma-Aldrich
Anti-NFATC2IP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ14639, MGC126790, MGC138387
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 15.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
NFATC2IP (AAH21551.1, 1 a.a. ~ 138 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSEPLQSVVDHMATHLGVSPSRILLLFGETELSPTATPRTLKLGVADIIDCVVLTSSPEATETSQQLQLRVQGKEKHQTLEVSLSRDSPLKTLMSHYEEAMGLSGRKLSFFFDGTKLSGRELPADLGMESGDLIEVWG
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)