SAB1411438
Anti-RPAP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ21908, spag
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 71.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPAP3(79657)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTSANKAIELQLQVKQNAEELQDFMRDLENWEKDIKQKDMELRRQNGVPEENLPPIRNGNFRKKKKGKAKESSKKTREENTKNRIKSYDYEAWAKLDVDRILDELDKDDSTHESLSQESESEEDGIHVDSQKALVLKEKGNKYFKQGKYDEAIDCYTKGMDADPYNPVLPTNRASAYFRLKKFAVAESDCNLAVALNRSYTKAYSRRGAARFALQKLEEAKKDYERVLELEPNNFEATNELRKISQALASKENSYPKEADIVIKSTEGERKQIEAQQNKQQAISEKDRGNGFFKEGKYERAIECYTRGIAADGANALLPANRAMAYLKIQKYEEAEKDCTQAILLDGSYSKAFARRGTARTFLGKLNEAKQDFETVLLLEPGNKQAVTELSKIKKKPLKKVIIEETGNLIQTIDVPDSTTAAAPENNPINLANVIAATGTTSKKNSSQDDLFPTSDTPRAKVLKIEEVSDTSSLQPQASLKQDVCQSYSEKMPIEIEQKPAQFATTVLPPIPANSFQLESDFRQLKSSPDMLYQYLKQIEPSLYPKLFQKNLDPDVFNQIVKILHDFYIEKEKPLLIFEILQRLSELKRFDMAVMFMSETEKKIARALFNHIDKSGLKDSSVEELKKRYGG
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)