Documenti fondamentali
SAB1411433
Sigma-Aldrich
Anti-C2orf47 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp666A212, FLJ22555
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32.12 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C2orf47(79568)
Immunogeno
C2orf47 (AAH17959.1, 1 a.a. ~ 291 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALAARLQPQFLHSRSLPCGAVRLRTPAVAEVRLPSATLCYFCRCRLGLGAALFPRSARALAASALPAQGSRWPVLSSPGLPAAFTSFPACPQRSYSTEEKPQQHQKTKMIVLGFSNPINWVRTRIKAFLIWAYFDKEFSITEFSEGAKQAFAHVSKLLSQCKFDLLEELVAKEVLHALKEKVTSLPDNHKSALAANIDEIVFTSTGDISIYYDEKGRKFVNILMCFWYLTSANIPSETLRGASVFQVKLGNQNVETNQLLSASYEFQREFTQGVKPDWTIARIEHSKLLE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)