SAB1411259
Anti-MPP5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ12615, PALS1
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 77.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPP5(64398)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTTSHMNGHVTEESDSEVKNVDLASPEEHQKHREMAVDCPGDLGTRMMPIRRSAQLERIRQQQEDMRRRREEEGKKQELDLNSSMRLKKLAQIPPKTGIDNPMFDTEEGIVLESPHYAVKILEIEDLFSSLKHIQHTLVDSQSQEDISLLLQLVQNKDFQNAFKIHNAITVHMNKASPPFPLISNAQDLAQEVQTVLKPVHHKEGQELTALLNTPHIQALLLAHDKVAEQEMQLEPITDERVYESIGQYGGETVKIVRIEKARDIPLGATVRNEMDSVIISRIVKGGAAEKSGLLHEGDEVLEINGIEIRGKDVNEVFDLLSDMHGTLTFVLIPSQQIKPPPAKETVIHVKAHFDYDPSDDPYVPCRELGLSFQKGDILHVISQEDPNWWQAYREGDEDNQPLAGLVPGKSFQQQREAMKQTIEEDKEPEKSGKLWCAKKNKKKRKKVLYNANKNDDYDNEEILTYEEMSLYHQPANRKRPIILIGPQNCGQNELRQRLMNKEKDRFASAVPHTTRSRRDQEVAGRDYHFVSRQAFEADIAAGKFIEHGEFEKNLYGTSIDSVRQVINSGKICLLSLRTQSLKTLRNSDLKPYIIFIAPPSQERLRALLAKEGKNPKPEELREIIEKTREMEQNNGHYFDTAIVNSDLDKAYQELLRLINKLDTEPQWVPSTWLR
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)