Documenti fondamentali
SAB1411160
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB1IP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C14orf18, HEI10
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 31.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
HEI10 is a member of the E3 ubiquitin ligase family and functions in progression of the cell cycle through G(2)/M.[supplied by OMIM
Immunogeno
CCNB1IP1 (NP_878269.1, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLCEDMLLCNYRKCRIKLSGYAWVTACSHIFCDQHGSGEFSRSPAICPACNSTLSGKLDIVRTELSPSEEYKAMVLAGLRPEIVLDISSRALAFWTYQVHQERLYQEYNFSKAEGHLKQMEKIYTQQIQSKDVELTSMKGEVTSMKKVLEEYKKKFSDISEKLMERNRQYQKLQGLYDSLRLRNITIANHEGTLEPSMIAQSGVLGFPLGNNSKFPLDNTPVRNRGDGDGDFQFRPFFAGSPTAPEPSNSFFSFVSPSRELEQQQVSSRAFKVKRI
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)