SAB1411120
Anti-PSMB8 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
D6S216, D6S216E, LMP7, MGC1491, PSMB5i, RING10, beta5i
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 29.8 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMB8(5696)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLIGTPTPRDTTPSSWLTSSLLVEAAPLDDTTLPTPVSSGCPGLEPTEFFQSLGGDGERNVQIEMAHGTTTLAFKFQHGVIAAVDSRASAGSYISALRVNKVIEINPYLLGTMSGCAADCQYWERLLAKECRLYYLRNGERISVSAASKLLSNMMCQYRGMGLSMGSMICGWDKKGPGLYYVDEHGTRLSGNMFSTGSGNTYAYGVMDSGYRPNLSPEEAYDLGRRAIAYATHRDSYSGGVVNMYHMKEDGWVKVESTDVSDLLHQYREANQ
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)