Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB1411014
Sigma-Aldrich
Anti-ASPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20129, PLAP1, SLRR1C
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 43.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASPN(54829)
Categorie correlate
Descrizione generale
ASPN belongs to a family of leucine-rich repeat (LRR) proteins associated with the cartilage matrix. The name asporin reflects the unique aspartate-rich N terminus and the overall similarity to decorin (MIM 125255) (Lorenzo et al., 2001 [PubMed 11152692]).[supplied by OMIM
Immunogeno
ASPN (AAH63114.1, 1 a.a. ~ 384 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKEYVLLLFLALCSAKPFFSPSHIALKNMMLKDMEDTDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDNSLFPTREPRSHFFPFDLFPMCPFGCQCYSRVVHCSDLGLTSVPTNIPFDTRMLDLQNNKIKEIKENDFKGLTSLYGLILNNNKLTKIHPKAFLTTKKLRRLYLSHNQLSEIPLNLPKSLAELRIHENKVKKIQKDTFKGMNALHVLEMSANPLDNNGIEPGAFEGVTVFHIRIAEAKLTSVPKGLPPTLLELHLDYNKISTVELEDFKRYKELQRLGLGNNKITDIENGSLANIPRVREIHLENNKLKKIPSGLPELKYLQIIFLHSNSIARVGVNDFCPTVPKMKKSLYSAISLFNNPVKYWEMQPATFRCVLSRMSVQLGNFGM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)