Documenti fondamentali
SAB1410925
Sigma-Aldrich
Anti-HEMK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ22320, HEMK, MTQ1
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 38.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HEMK1(51409)
Categorie correlate
Immunogeno
HEMK1 (NP_057257.1, 1 a.a. ~ 338 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELWGRMLWALLSGPGRRGSTRGWAFSSWQPQPPLAGLSSAIELVSHWTGVFEKRGIPEARESSEYIVAHVLGAKTFQSLRPALWTQPLTSQQLQCIRELSSRRLQRMPVQYILGEWDFQGLSLRMVPPVFIPRPETEELVEWVLEEVAQRSHAVGSPGSPLILEVGCGSGAISLSLLSQLPQSRVIAVDKREAAISLTHENAQRLRLQDRIWIIHLDMTSERSWTHLPWGPMDLIVSNPPYVFHQDMEQLAPEIRSYEDPAALDGGEEGMDIITHILALAPRLLKDSGSIFLEVDPRHPELVSSWLQSRPDLYLNLVAVRRDFCGRPRFLHIRRSGP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)