Documenti fondamentali
SAB1410907
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINA10 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PZI, ZPI
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 50.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
SERPINA10 (NP_057270.1, 1 a.a. ~ 444 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVVPSLLLSVLLAQVWLVPGLAPSPQSPETPAPQNQTSRVVQAPKEEEEDEQEASEEKASEEEKAWLMASRQQLAKETSNFGFSLLRKISMRHDGNMVFSPFGMSLAMTGLMLGATGPTETQIKRGLHLQALKPTKPGLLPSLFKGLRETLSRNLELGLTQGSFAFIHKDFDVKETFFNLSKRYFDTECVPMNFRNASQAKRLMNHYINKETRGKIPKLFDEINPETKLILVDYILFKGKWLTPFDPVFTEVDTFHLDKYKTIKVPMMYGAGKFASTFDKNFRCHVLKLPYQGNATMLVVLMEKMGDHLALEDYLTTDLVETWLRNMKTRNMEVFFPKFKLDQKYEMHELLRQMGIRRIFSPFADLSELSATGRNLQVSRVLQRTVIEVDERGTEAVAGILSEITAYSMPPVIKVDRPFHFMIYEETSGMLLFLGRVVNPTLL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)