Documenti fondamentali
SAB1410580
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNA3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC26194, MGC75041, VR22
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 57.3 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CTNNA3(29119)
Immunogeno
CTNNA3 (AAH65819.1, 1 a.a. ~ 516 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSAETPITLNIDPQDLQVQTFTVEKLLEPLIIQVTTLVNCPQNPSSRKKGRSKRASVLLASVEEATWNLLDKGEKIAQEATVLKDELTASLEEVRKESEALKVSAERFTDDPCFLPKREAVVQAARALLAAVTRLLILADMIDVMCLLQHVSAFQRTFESLKNVANKSDLQKTYQKLGKELENLDYLAFKRQQDLKSPNQRDEIAGARASLKENSPLLHSICSACLEHSDVASLKASKDTVCEEIQNALNVISNASQGIQNMTTPPEPQAATLGSALDELENLIVLNPLTVTEEEIRPSLEKRLEAIISGAALLADSSCTRDLHRERIIAECNAIRQALQDLLSEYMNNAGKKERSNTLNIALDNMCKKTRDLRRQLRKAIIDHVSDSFLDTTVPLLVLIEAAKNGREKEIKEYAAIFHEHTSRLVEVANLACSMSTNEDGIKIVKIAANHLETLCPQIINAALALAARPKSQAVKNTMEMYKRTWENHIHVLTEAVDDITSIDDFLAVSGMFLFF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)