Documenti fondamentali
SAB1410552
Sigma-Aldrich
Anti-GMDS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GMD, SDR3E1
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 41.9 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GMDS(2762)
Descrizione generale
GDP-mannose 4,6-dehydratase (GMD; EC 4.2.1.47) catalyzes the conversion of GDP-mannose to GDP-4-keto-6-deoxymannose, the first step in the synthesis of GDP-fucose from GDP-mannose, using NADP+ as a cofactor. The second and third steps of the pathway are catalyzed by a single enzyme, GDP-keto-6-deoxymannose 3,5-epimerase, 4-reductase, designated FX in humans (MIM 137020).[supplied by OMIM
Immunogeno
GMDS (NP_001491.1, 1 a.a. ~ 372 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHAPARCPSARGSGDGEMGKPRNVALITGITGQDGSYLAEFLLEKGYEVHGIVRRSSSFNTGRIEHLYKNPQAHIEGNMKLHYGDLTDSTCLVKIINEVKPTEIYNLGAQSHVKISFDLAEYTADVDGVGTLRLLDAVKTCGLINSVKFYQASTSELYGKVQEIPQKETTPFYPRSPYGAAKLYAYWIVVNFREAYNLFAVNGILFNHESPRRGANFVTRKISRSVAKIYLGQLECFSLGNLDAKRDWGHAKDYVEAMWLMLQNDEPEDFVIATGEVHSVREFVEKSFLHIGKTIVWEGKNENEVGRCKETGKVHVTVDLKYYRPTEVDFLQGDCTKAKQKLNWKPRVAFDELVREMVHADVELMRTNPNA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)