SAB1410478
Anti-B4GALNT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GALGT, GALNACT
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B4GALNT1(2583)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MWLGRRALCALVLLLACASLGLLYASTRDAPGLRLPLAPWAPPQSPRRPELPDLAPEPRYAHIPVRIKEQVVGLLAWNNCSCESSGGGLPLPFQKQVRAIDLTKAFDPAELRAASATREQEFQAFLSRSQSPADQLLIAPANSPLQYPLQGVEVQPLRSILVPGLSLQAASGQEVYQVNLTASLGTWDVAGEVTGVTLTGEGQADLTLVSPGLDQLNRQLQLVTYSSRSYQTNTADTGARPGWRDGQAGQTEKNQKGWSGQMAEGMGGIWAMARAVQPHNGCFNWTSRARGRKGAFVHLGLEQARGKPEPWVCLPFRPTVGGPRKRLV
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)