SAB1410288
Anti-DCTD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC111062
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCTD(1635)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVGGGQPCGPNMSEVSCKKRDDYLEWPEYFMAVAFLSAQRSKDPNSQVGACIVNSENKIVGIGYNGMPNGCSDDVLPWRRTAENKLDTKYPYVCHAELNAIMNKNSTDVKGCSMYVALFPCNECAKLIIQAGIKEVIFMSDKYHDSDEATAARLLFNMAGVTFRKFIPKCSKIVIDFDSINSRPSQKLQ
WGK 3