SAB1410256
Anti-CREB3L4 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AIBZIP, ATCE1, CREB3, CREB4, JAL, hJAL
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 43.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB3L4(148327)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDLGIPDLLDAWLEPPEDIFSTGSVLELGLHCPPPEVPVTRLQEQGLQGWKSGGDRGCGLQESEPEDFLKLFIDPNEVYCSEASPGSDSGISEDPCHPDSPPAPRATSSPMLYEVVYEAGALERMQGETGPNVGLISIQLDQWSPAFMVPDSCMVSELPFDAHAHILPRAGTVAPVPCTTLLPCQTLFLTDEEKRLLGQEGVSLPSHLPLTKAEERVLKKVRRKIRNKQSAQDSRRRKKEYIDGLESRVAACSAQNQELQKKVQELERHNISLVAQLRQLQTLIAQTSNKAAQTSTCVLILLFSLALIILPSFSPFQSRPEAGSEDYQPHGVTSRNILTHKDVTENLETQVVESRLREPPGAKDANGSTRTLLEKMGGKPRPSGRIRSVLHADEM
WGK 3