Documenti fondamentali
SAB1410206
Sigma-Aldrich
Anti-C1orf19 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C1orf19, sen15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 18.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
tRNA splicing is a fundamental process required for cell growth and division. SEN15 is a subunit of the tRNA splicing endonuclease, which catalyzes the removal of introns, the first step in tRNA splicing (Paushkin et al., 2004 [PubMed 15109492]).[supplied by OMIM
Immunogeno
C1orf19 (NP_443197.1, 1 a.a. ~ 171 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEERGDSEPTPGCSGLGPGGVRGFGDGGGAPSWAPEDAWMGTHPKYLEMMELDIGDATQVYVAFLVYLDLMESKSWHEVNCVGLPELQLICLVGTEIEGEGLQTVVPTPITASLSHNRIREILKASRKLQGDPDLPMSFTLAIVESDSTIVYYKLTDGFMLPDPQNISLRR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)