Documenti fondamentali
SAB1410150
Sigma-Aldrich
Anti-RAB31 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Rab22B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 21.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB31(11031)
Descrizione generale
Small GTP-binding proteins of the RAB family, such as RAB31, play essential roles in vesicle and granule targeting (Bao et al., 2002 [PubMed 11784320]).[supplied by OMIM
Immunogeno
RAB31 (AAH01148.1, 1 a.a. ~ 195 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMAIRELKVCLLGDTGVGKSSIVCRFVQDHFDHNISPTIGASFMTKTVPCGNELHKFLIWDTAGQERFHSLAPMYYRGSAAAVIVYDITKQDSFYTLKKWVKELKEHGPENIVMAIAGNKCDLSDIREVPLKDAKEYAESIGAIVVETSAKNAINIEELFQGISRQIPPLDPHENGNNGTIKVEKPTMQASRRCC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)