Vai a
SAB1410103
Anti-UBD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FAT10, GABBR1, UBD-3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 18.5 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBD(10537)
Immunogen
UBD (NP_006389.1, 1 a.a. ~ 165 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPNASCLCVHVRSEEWDLMTFDANPYDSVKKIKEHVRSKTKVPVQDQVLLLGSKILKPRRSLSSYGIDKEKTIHLTLKVVKPSDEELPLFLVESGDEAKRHLLQVRRSSSVAQVKAMIETKTGIIPETQIVTCNGKRLEDGKMMADYGIRKGNLLFLASYCIGG
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)