SAB1409990
Monoclonal Anti-PTTG1 antibody produced in mouse
clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EAP1, HPTTG, MGC126883, MGC138276, PTTG, TUTR1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTTG1(9232)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTEKTVKAKSSVPASDDAYPE
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)