Documenti
SAB1409948
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKL1 antibody produced in mouse
clone 8B2, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
KKIALRE, p42
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8B2, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKL1(8814)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene product is a member of a large family of CDC2-related serine/threonine protein kinases. It accumulates primarily in the nucleus. Alternative splice variants encoding different protein isoforms have been described, but their full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CDKL1 (NP_004187, 259 a.a. ~ 358 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPALGLLKGCLHMDPTQRLTCEQLLHHPYFENIREIEDLAKEHNKPTRKTLRKSRKHHCFTETSKLQYLPQLTGSSILPALDNKKYYCDTKKLNYRFPNI
Stato fisico
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3