Key Documents
SAB1409909
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCM1 antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GCMA, hGCMa
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.19 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCM1(8521)
Categorie correlate
Immunogeno
GCM1 (NP_003634, 26 a.a. ~ 121 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVKKTDWFQEWPDSYAKHIYSSEDKNAQRHLSSWAMRNTNNHNSRILKKSCLGVVVCGRDCLAEEGRKIYLRPAICDKARQKQQRKRCPNCDGPLK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3