Documenti fondamentali
SAB1409654
Sigma-Aldrich
Anti-ATL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARL3IP2, ARL6IP2, FLJ23293, atlastin2
Scegli un formato
50 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 46.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATL2(64225)
Immunogeno
ATL2 (AAH53508.1, 1 a.a. ~ 412 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDTQGAFDSQSTIKDCATVFALSTMTSSVQVYNLSQNIQEDDLQHLQLFTEYGRLAMEEIYQKPFQTLMFLIRDWSYPYEHSYGLEGGKQFLEKRLQVKQNQHEELQNVRKHIHNCFSNLGCFLLPHPGLKVATNPSFDGRLKDIDEDFKRELRNLVPLLLAPENLVEKEISGSKVTCRDLVEYFKAYIKIYQGEELPHPKSMLQATAEANNLAAVAGARDTYCKSMEQVCGGDKPYIAPSDLERKHLDLKEVAIKQFRSVKKMGGDEFCRRYQDQLEAEIEETYANFIKHNDGKNIFYAARTPATLFAVMFAMYIISGLTGFIGLNSIAVLCNLVMGLALIFLCTWAYVKYSGEFREIGTVIDQIAETLWEQVLKPLGDNLMEENIRQSVTNSIKAGLTDQVSHHARLKTD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)