SAB1409523
Monoclonal Anti-MAPK13 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
MGC99536, PRKM13, SAPK4, p38delta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D8, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 38.28 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK13(5603)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NDKAAKSYIQSLPQTPRKDFTQLFPRASPQAADLLEKMLELDVDRRLTAAQALTHPFFEPFRDPEEETEAQQPFDDSLEHEKLTVDEWKQHIYKEIVNFSPIARKDSRRRSGMKL
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)