Documenti fondamentali
SAB1409502
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKN2AIP antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CARF, FLJ20036
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 89.43 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CARF(55602)
Immunogeno
CARF (AAH22270, 1 a.a. ~ 579 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAQEVSEYLSQNPRVAAWVEALRCDGETDKHWRHRRDFLLRNAGDLAPAGGAASASTDEAADAESGTRNRQLQQLISFSMAWANHVFLGCRYPQKVMDKILSMAEGIKVTDAPTYTTRDELVAKVKKRGISSSNEGVEEPSKKRVIEGKNSSAVEQDHAKTSAKTERASAQQENSSTCIGSAIKSESGNSARSSGISSQNSSTSDGDRSVSSQSSSSVSSQVTTAGSGKASEAEAPDKHGSSFVSLLKSSVNSHMTQSTDSRQQSGSPKKSALEGSSASASQSSSEIEVPLLGSSGSSEVELPLLSSKPSSETASSGLTSKTSSEASVSSSVAKNSSSSGTSLLTPKSSSSTNTSLLTSKSTSQVAASLLASKSSSQTSGSLVSKSTSLASVSQLASKSSSQTSTSQLPSKSTSQSSESSVKFSCKLTNEDVKQKQPFFNRLYKTVAWKLVAVGGFSPNVNHGELLNAAIEALKATLDVFFVPLKELADLPQNKSSQESIVCELRCKSVYLGTGCGKSKENAKAVASREALKLFLKKKVVVKICKRKYRGSEIEDLVLLDEESRPVNLPPALKHPQELL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)