Key Documents
SAB1409399
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF593 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ZT86
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 13.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF593(51042)
Immunogeno
ZNF593 (NP_056955.1, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKAKRRRPDLDEIHRELRPQGSARPQPDPNAEFDPDLPGGGLHRCLACARYFIDSTNLKTHFRSKDHKKRLKQLSVEPYSQEEAERAAGMGSYVPPRRLAVPTEVSTEVPEMDTST
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3