Documenti fondamentali
SAB1409351
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATX1, HAH1, MGC138453, MGC138455
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 33.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATOX1(475)
Descrizione generale
This gene encodes a copper chaperone that plays a role in copper homeostasis by binding and transporting cytosolic copper to ATPase proteins in the trans-Golgi network for later incorporation to the ceruloplasmin. This protein also functions as an antioxidant against superoxide and hydrogen peroxide, and therefore, may play a significant role in cancer carcinogenesis. Because of its cytogenetic location, this gene represents a candidate gene for 5q-syndrome. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ATOX1 (NP_004036, 1 a.a. ~ 68 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)